Få mere at vide
2-Bromo-4'-chloracetophenon, 98%
Artikelnummer. 11424344
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424344 25 g 25g
11434344 100 g 100g
11444344 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424344 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12607.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 536-38-9 | C8H6BrClO | 233,489 g/mol
2-Brom-4'-chloracetophenon anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Bromo-4′ -chloracetophenon anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 536-38-9
Molekylær formel C8H6BrClO
Molekylvægt (g/mol) 233.489
MDL nummer MFCD00000625
InChI nøgle FLAYZKKEOIAALB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chlorophenacyl bromide, p-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl, 4'-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-p-chloroacetophenone, p-bromoacetyl chlorobenzene, 4'-chloro-2-bromoacetophenone
PubChem CID 68303
IUPAC navn 2-brom-1-(4-chlorphenyl)ethanon
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4'-chloroacetophenone
Smeltepunkt 94 °C til 98 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 607603
Merck Index 14,2153
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 233.5
Procent renhed 98%