Få mere at vide
2-Brom-4-klor-1-iodobenzen, 98%
Artikelnummer. 13551630 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13551630 25 g Glasflaske 25g
13531630 1 g Glasflaske 1g
13541630 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13551630 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448760250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 31928-44-6 | C6H3BrClI | 317,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31928-44-6
Molekylær formel C6H3BrClI
Molekylvægt (g/mol) 317.36
InChI nøgle CXHXFDQEFKFYQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-chloroiodobenzene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-iodo, acmc-209hpo, ksc494q6f, 1-iodo-2-bromo-4-chlorobenzene, 2-bromo-1-iodo-4-chlorobenzene
PubChem CID 13741326
IUPAC navn 2-brom-4-chlor-1-iodbenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzene
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H3(Cl)I
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 317.36
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.