Få mere at vide
2-Brom-4-klor-1-iodobenzen, 98%
Artikelnummer. 11421030
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11421030 25 g 25g
11401030 1 g 1g
11411030 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421030 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25409.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 31928-44-6 | C6H3BrClI | 317,348 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31928-44-6
Molekylær formel C6H3BrClI
Molekylvægt (g/mol) 317.348
MDL nummer MFCD00672944
InChI nøgle CXHXFDQEFKFYQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-chloroiodobenzene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-iodo, acmc-209hpo, ksc494q6f, 1-iodo-2-bromo-4-chlorobenzene, 2-bromo-1-iodo-4-chlorobenzene
PubChem CID 13741326
IUPAC navn 2-brom-4-chlor-1-iodbenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzene
Mængde 25 g
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 317.36
Procent renhed 98%