Få mere at vide
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene, 97%
Artikelnummer. 11425700
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425700 25 g 25g
11415700 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425700 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25935.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1996-30-1 | C6H3BrClF | 209.442 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1996-30-1
Molekylær formel C6H3BrClF
Molekylvægt (g/mol) 209.442
MDL nummer MFCD00672934
InChI nøgle YFFUYGSLQXVHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-fluorochlorobenzene, 3-bromo-1-chloro-4-fluorobenzene, 2-fluoro-5-chlorobromobenzene, 1-bromo-5-chloro-2-fluorobenzene, 1-bromo-3-chloro-6-fluorobenzene, 5-chloro-2-fluorobromobenzene, 2-bromo-4-chloro-1-fluoro-benzene, 2-bromo-4-chlorofluorobenzene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-fluoro, pubchem3210
PubChem CID 2773264
IUPAC navn 2-brom-4-chlor-1-fluorbenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene
Tæthed 1.74
Kogepunkt 180°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Brydningsindeks 1.554
Mængde 25 g
Formel vægt 209.45
Procent renhed 97%