Learn More
2-Bromo-4,6-difluoroaniline, 98%
Product Code. p-7081173
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
500g
Product Code. 11438853
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A11022.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 444-14-4 | C6H4BrF2N | 208.01 g/mol
2-Brom-4,6-difluoranilin anvendes i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-brom-4,6-difluoranilin anvendes i kemisk syntese.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 444-14-4
Molekylær formel C6H4BrF2N
Molekylvægt (g/mol) 208.01
MDL nummer MFCD00009639
InChI nøgle WUJKFVGKLTWVSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoro-6-bromoaniline, 6-bromo-2,4-difluoroaniline, 2-bromo-4,6-difluoro-phenylamine, 2-bromo-4,6-difluorobenzenamine, benzenamine, 2-bromo-4,6-difluoro, 2-bromo-4,6-difluorophenylamine, pubchem2913, acmc-1ao2h, 2-bromo4,6-difluoroaniline
PubChem CID 136285
IUPAC navn 2-brom-4,6-difluoranilin
SMIL NC1=C(F)C=C(F)C=C1Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4,6-difluoroaniline
Smeltepunkt 38°C to 42°C
Lugt Weak, characteristic
Mængde 25 g
FN nummer UN3077
Beilstein 2718139
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 208.01
Procent renhed 98%