Få mere at vide
2-Bromo-4,6-difluoranilin, 98%
Beskrivelse
2-Brom-4,6-difluoranilin anvendes i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-brom-4,6-difluoranilin anvendes i kemisk syntese.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4,6-difluoroaniline |
| Smeltepunkt | 38 °C til 42 °C |
| Lugt | Svag, karakteristisk |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 2718139 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 208.01 |
| Procent renhed | 98% |