Få mere at vide
2-Bromo-4,6-difluoranilin, 98%
Artikelnummer. 11438853
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438853 25 g 25g
11448853 100 g 100g
11458853 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438853 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11022.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 444-14-4 | C6H4BrF2N | 208,01 g/mol
2-Brom-4,6-difluoranilin anvendes i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-brom-4,6-difluoranilin anvendes i kemisk syntese.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 444-14-4
Molekylær formel C6H4BrF2N
Molekylvægt (g/mol) 208.01
MDL nummer MFCD00009639
InChI nøgle WUJKFVGKLTWVSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoro-6-bromoaniline, 6-bromo-2,4-difluoroaniline, 2-bromo-4,6-difluoro-phenylamine, 2-bromo-4,6-difluorobenzenamine, benzenamine, 2-bromo-4,6-difluoro, 2-bromo-4,6-difluorophenylamine, pubchem2913, acmc-1ao2h, 2-bromo4,6-difluoroaniline
PubChem CID 136285
IUPAC navn 2-brom-4,6-difluoranilin
SMIL NC1=C(F)C=C(F)C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4,6-difluoroaniline
Smeltepunkt 38°C to 42°C
Lugt Weak, characteristic
Mængde 25 g
FN nummer UN3077
Beilstein 2718139
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 208.01
Procent renhed 98%