Få mere at vide
2-Bromo-4,6-dichloroaniline, 98+%
Artikelnummer. p-7024165
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11468357
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18436.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 697-86-9 | C6H4BrCl2N | 240.909 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 697-86-9
Molekylær formel C6H4BrCl2N
Molekylvægt (g/mol) 240.909
MDL nummer MFCD00040936
InChI nøgle DTPADCOGQUOGHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pubchem3605, acmc-209ob3, 6-bromo-2,4-dichloroaniline, 2,4-dichloro-6-bromoaniline, 2-bromo-4,6-dichloro-aniline, 6-bromo-2,4-dichlorophenylamine, benzenamine,2-bromo-4,6-dichloro, 2-bromo-4,6-dichloroaniline, 2-bromanyl-4,6-bis chloranyl aniline
PubChem CID 2756901
IUPAC navn 2-brom-4,6-dichloranilin
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4,6-dichloroaniline
Smeltepunkt 78°C to 82°C
Mængde 25 g
Beilstein 2089686
Formel vægt 240.92
Procent renhed ≥98%