Få mere at vide
2-bromo-4,5-dimethoxybenzylalkohol, TRC
Artikelnummer. 30134234
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134234 10 g
17991675 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134234 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68463510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54370-00-2
Molekylær formel C9 H11 Br O3
Molekylvægt (g/mol) 247.09
Synonym (2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methanol, 6-Bromoveratryl Alcohol, 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzenemethanol;
IUPAC navn (2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methanol
SMIL COc1cc(Br)c(CO)cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl Alcohol
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H11BrO3/c1-12-8-3-6(5-11)7(10)4-9(8)13-2/h3-4,11H,5H2,1-2H3
Formel vægt 245.9892