Learn More
2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10294594 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Mængde Emballage Dimensione della confezione
10294594 5 g Glass bottle 5g
10193064 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10294594 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 395090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 6286-46-0
Molekylær formel C9H9BrO4
Molekylvægt (g/mol) 261.07
MDL nummer MFCD00017542
InChI nøgle HWFCHCRFQWEFMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoveratric acid, benzoic acid, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzoicacid, 6-bromo-3,4-dimethoxybenzoic acid, 6-bromveratrumsaure, acmc-1b7v8, ksc496e4l, rarechem al be 0015, timtec-bb sbb037916
PubChem CID 222963
IUPAC navn 2-bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
SMIL COC1=CC(Br)=C(C=C1OC)C(O)=O
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4, 5-dimethoxybenzoic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 188°C to 190°C
Farve Cream to White or Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel (CH3O)2C6H2(Br)CO2H
Mængde 5 g
Formel vægt 261.07
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Consigli di prudenza
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.