Få mere at vide
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid, 98%
Artikelnummer. 15460859
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460859 1 g 1g
15480859 250 mg 250mg
15470859 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460859 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63902.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 883502-07-6 | C8H5BrF2O2 | 251.03 g/mol
2-Brom-4,5-difluorphenyleddikesyre anvendes som mellemprodukt i organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Brom-4,5-difluorphenyleddikesyre anvendes som mellemprodukt i
organiske synteser.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 883502-07-6
Molekylær formel C8H5BrF2O2
Molekylvægt (g/mol) 251.03
MDL nummer MFCD04973423
InChI nøgle FQSLXVRCDYUESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4,5-difluorophenylacetic acid, 2-2-bromo-4,5-difluorophenyl acetic acid, 2-bromo-4,5-difluorophenyl acetic acid, 2-bromo-4,5-difluorophenylaceticacid, pubchem2702, acmc-209qsj, 2-2-bromo-4,5-difluorophenyl aceticacid, benzeneacetic acid, 2-bromo-4,5-difluoro
PubChem CID 3732964
IUPAC navn 2-(2-brom-4,5-difluorphenyl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=CC(F)=C(F)C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid
Farve Hvid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 251.03
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof