Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 15426888
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426888 5 g 5g
15436888 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426888 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H60418.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 64695-84-7
Molekylær formel C7H3BrF2O2
Molekylvægt (g/mol) 237
MDL nummer MFCD04973422
InChI nøgle DGCBGBZYTNTZJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782789
IUPAC navn 2-bromo-4,5-difluorobenzoic acid
SMIL C1=C(C(=CC(=C1F)F)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Smeltepunkt 118°C to 122°C
Mængde 5 g
Synonym 2-bromo-4,5-difluorobenzoicacid, 2-bromo-4,5-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4,5-difluoro, pubchem4991, acmc-209nnq, ksc495k3l, benzoic acid,2-bromo-4,5-difluoro, 2-bromo-4,5-difluorobenzoic acid, 2-bromanyl-4,5-bis fluoranyl benzoic acid
Formel vægt 237
Procent renhed 97%