Få mere at vide
2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 15491899
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15491899 1 g 1g
15411909 250 mg 250mg
15401909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64621.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 476620-54-9 | C7H3BrF2O | 221.001 g/mol
Det er et vigtigt mellemprodukt til farmaceutisk og organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et vigtigt mellemprodukt til farmaceutisk og organisk syntese.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 476620-54-9
Molekylær formel C7H3BrF2O
Molekylvægt (g/mol) 221.001
MDL nummer MFCD16659662
InChI nøgle ZHSZEWFWVDLMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-bromo-4,5-difluoro, acmc-209ka1, 2-bromo-4,5-difluoro-benzaldehyde
PubChem CID 21867425
IUPAC navn 2-brom-4,5-difluorbenzaldehyd
SMIL C1=C(C(=CC(=C1F)F)Br)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 20365202
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 221
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver