Få mere at vide
2-brom-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308266
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308266 5 g 5g
11318266 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15407.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 216144-18-2 | C12H14BrNO | 268.154 g/mol
2-Brom-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenon er et vigtigt råmateriale og anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Bromo-4′ -(1-pyrrolidinyl)acetophenon er et vigtigt råmateriale og anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 216144-18-2
Molekylær formel C12H14BrNO
Molekylvægt (g/mol) 268.154
MDL nummer MFCD01075690
InChI nøgle WLRIUCQUMKJOGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-yl phenyl ethanone, alpha-bromo-4-1-pyrrolidino acetophenone, 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-ylphenyl ethanone, 2-bromo-1-4-1-pyrrolidinyl phenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-1-pyrrolidinyl phenyl, 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-yl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-ylphenyl ethan-1-one, 4-pyrrolidin-1-yl phenacyl bromide, 2-bromo-1-4-pyrrolidinylphenyl ethan-1-one, acmc-209fm8
PubChem CID 3681785
IUPAC navn 2-brom-1-(4-pyrrolidin-1-ylphenyl)ethanon
SMIL C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone
Smeltepunkt 120°C to 122°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 8549816
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 268.16
Procent renhed 97%