Få mere at vide
2-brom-3-(trifluormethyl)anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 2835356 |
| Formel vægt | 240.02 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |