Få mere at vide
2-Brom-3'-(trifluoromethyl)acetophenon, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone |
| Smeltepunkt | 20 °C til 23 °C |
| Kogepunkt | 69 °C til 72 °C |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 3-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-3'-trifluoromethylacetophenone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-3'-trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl-phenyl-ethanone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl-1-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl, 3-trifluoromethylphenacylbromide |
| SMIL | C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)CBr |
| IUPAC navn | 2-brom-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]ethanon |
| PubChem CID | 2778386 |
| Formel vægt | 267.04 |
| Procent renhed | 98% |