Få mere at vide
2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone, 98%
Artikelnummer. 11325145
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11325145 1 g 1g
15434127 5 g 5g
11315145 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11325145 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31526.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2003-10-3 | C9H6BrF3O | 267.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2003-10-3
Molekylær formel C9H6BrF3O
Molekylvægt (g/mol) 267.05
MDL nummer MFCD03094283
InChI nøgle TZIYNLSEBAYCBZ-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Smeltepunkt 20°C to 23°C
Kogepunkt 69°C to 72°C
Mængde 1 g
Synonym decoyinine, decoyinin, angustmycin a, antibiotic a 14, decoyinine u-7984, 9-6-deoxy-beta-d-erythro-hex-5-en-2-ulofuranosyl-9h-purin-6-amine, 9-6-deoxy-beta-d-erythro-hex-5-enulofuranosyl adenine, adenine, 9-6-deoxy-beta-d-erythro-hex-5-enulofuranosyl, 9-tetrahydro-3,4-dihydroxy-2-hydroxymethyl-5-methylene-2-furyl adenine, 9h-purin-6-amine, 9-6-deoxy-beta-d-erythro-hex-5-en-2-ulofuranosyl
SMIL FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C(=O)CBr
IUPAC navn (2R,3R,4S)-2-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-5-methylidenoxolan-3,4-diol
PubChem CID 121578
Formel vægt 267.04
Procent renhed 98%