Få mere at vide
2-Brom-3-pyridincarboxaldehyd, 96%
Artikelnummer. 10515334 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10515334 5 g Glasflaske 5g
10294664 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10515334 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399670050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 128071-75-0 | C6H4BrNO | 186 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128071-75-0
Molekylær formel C6H4BrNO
Molekylvægt (g/mol) 186
MDL nummer MFCD04966945
InChI nøgle GNFWMEFWZWXLIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromonicotinaldehyde, 2-bromo-3-formylpyridine, 2-bromo-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-bromopyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-bromo, pubchem5057, acmc-1bypv, 2-bromo-3-formyl pyridine, bromo-3-pyridine carbaldehyde, bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
PubChem CID 4714951
IUPAC navn 2-brompyridin-3-carbaldehyd
SMIL C1=CC(=C(N=C1)Br)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 70,0 °C til 74,0 °C
Kogepunkt 100,0 °C (3,0 mmHg)
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 186
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.