Få mere at vide
2-brom-3-nitrotoluen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10474645 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10474645 5 g Glasflaske 5g
10218223 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10474645 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 394100050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 41085-43-2 | Molecular Formula: C7H6BrNO2 | Molecular Weight: 216.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41085-43-2
Molekylær formel C7H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 216.03
MDL nummer MFCD00134555
InChI nøgle GCAAVRIWNMTOKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-nitrotoluene, 2-bromo-3-methylnitrobenzen, 2-bromo-3-methylnitrobenzene, benzene, 2-bromo-1-methyl-3-nitro, 2-bromo-1-methyl-3-nitro-benzene, 2-brom-1-methyl-3-nitrobenzol, pubchem4531, acmc-1ajt4, ksc493s8t
PubChem CID 231828
IUPAC navn 2-brom-1-methyl-3-nitrobenzen
SMIL CC1=CC=CC(=C1Br)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-nitrotoluene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 38 °C til 40 °C
Farve Gul
Tæthed 0.8030g/mL
Kogepunkt 135 °C til 136 °C (8,0 mmHg)
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H3(CH3)NO2
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.803
Formel vægt 216.03
Procent renhed 98%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-3-nitrotoluene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.