Få mere at vide
2-brom-3-nitrotoluen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10218223 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10218223 1 g Glasflaske 1g
10474645 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10218223 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 394100010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41085-43-2
Molekylær formel C7H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 216.03
MDL nummer MFCD00134555
InChI nøgle GCAAVRIWNMTOKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-nitrotoluene, 2-bromo-3-methylnitrobenzen, 2-bromo-3-methylnitrobenzene, benzene, 2-bromo-1-methyl-3-nitro, 2-bromo-1-methyl-3-nitro-benzene, 2-brom-1-methyl-3-nitrobenzol, pubchem4531, acmc-1ajt4, ksc493s8t
PubChem CID 231828
IUPAC navn 2-brom-1-methyl-3-nitrobenzen
SMIL CC1=CC=CC(=C1Br)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-nitrotoluene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 38°C to 40°C
Farve Gul
Tæthed 0.8030g/mL
Kogepunkt 135°C to 136°C (8.0 mmHg)
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H3(CH3)NO2
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.803
Formel vægt 216.03
Procent renhed 98%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-3-nitrotoluene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.