Få mere at vide
2-Bromo-3'-nitroacetophenone, 97%
Artikelnummer. 10501564 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10501564 5 g Glasflaske 5g
10655572 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10501564 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 137470050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2227-64-7 | C8H6BrNO3 | 244.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2227-64-7
Molekylær formel C8H6BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 244.04
MDL nummer MFCD00024512
InChI nøgle GZHPNIQBPGUSSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-3-nitrophenyl ethanone, 2-bromo-3'-nitroacetophenone, 3-nitrophenacyl bromide, 3-nitrophenacylbromide, 2-bromo-1-3-nitrophenyl ethan-1-one, a-bromo-3-nitroacetophenone, 2-bromo-3-nitroacetophenone, alpha-bromo-3'-nitroacetophenone, acetophenone, 2-bromo-3'-nitro, m-nitrophenacyl bromide
PubChem CID 75213
IUPAC navn 2-brom-1-(3-nitrophenyl)ethanon
SMIL C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3'-nitroacetophenone
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 90°C to 94°C
Farve Beige-orange til grøn-gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4COCH2Br
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 244.04
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-3'-nitroacetophenone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.