Få mere at vide
2-brom-3-methylanilin,≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055436
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15461029
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64014.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 54879-20-8 | C7H8BrN | 186.052 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54879-20-8
Molekylær formel C7H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 186.052
MDL nummer MFCD06411367
InChI nøgle VJNUZLYTGSGDHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2-bromo-3-methyl, 3-amino-2-bromotoluene, 2-bromo-3-methylbenzenamine, 2-bromo-3-methyl-benzenamine, 2-bromo-3-methylphenylamine, 2-bromo-3-methyl-phenylamine, acmc-20af7i, 2-bromo-3-methyl aniline, ksc602o1n, benzenamine,2-bromo-3-methyl
PubChem CID 603781
IUPAC navn 2-brom-3-methylanilin
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-methylaniline
Farve Brun
Tæthed 1.489 g/mL
Kogepunkt 48°C (0.03 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.605
Mængde 250 mg
FN nummer UN2810
Beilstein 2079474
Formel vægt 186.05
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Væske