Få mere at vide
2-Brom-3-methylanilin, 97+%
Artikelnummer. 15461029
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15461029 250 mg 250mg
15441029 1 g 1g
15451029 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15461029 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64014.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 54879-20-8 | C7H8BrN | 186,052 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54879-20-8
Molekylær formel C7H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 186.052
MDL nummer MFCD06411367
InChI nøgle VJNUZLYTGSGDHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2-bromo-3-methyl, 3-amino-2-bromotoluene, 2-bromo-3-methylbenzenamine, 2-bromo-3-methyl-benzenamine, 2-bromo-3-methylphenylamine, 2-bromo-3-methyl-phenylamine, acmc-20af7i, 2-bromo-3-methyl aniline, ksc602o1n, benzenamine,2-bromo-3-methyl
PubChem CID 603781
IUPAC navn 2-brom-3-methylanilin
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-methylaniline
Farve Brun
Tæthed 1.489 g/mL
Kogepunkt 48 °C (0,03 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.605
Mængde 250 mg
FN nummer UN2810
Beilstein 2079474
Formel vægt 186.05
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Væske