Få mere at vide
2-brom-3'-methoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439572
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439572 5 g 5g
11449572 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439572 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10716.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5000-65-7 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5000-65-7
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.073
MDL nummer MFCD00000199
InChI nøgle IOOHBIFQNQQUFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-3-methoxyphenyl ethanone, 2-bromo-3'-methoxyacetophenone, m-methoxyphenacyl bromide, 3'-methoxyphenacyl bromide, 3-bromoacetyl anisole, 2-bromo-1-3-methoxyphenyl ethan-1-one, 3-methoxyphenacyl bromide, bromomethyl 3-methoxyphenyl ketone, ccris 7998, 3-methoxyphenacylbromide
PubChem CID 101294
IUPAC navn 2-brom-1-(3-methoxyphenyl)ethanon
SMIL COC1=CC=CC(=C1)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone
Smeltepunkt 60°C to 64°C
Lugt Irritating
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 510128
Formel vægt 229.08
Procent renhed 98%