Få mere at vide
2-Bromo-3'-methoxyacetophenone, 97%
Artikelnummer. 10695582 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10695582 10 g Glasflaske 10g
10605592 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10695582 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151910100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 5000-65-7 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5000-65-7
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.07
MDL nummer MFCD00000199
InChI nøgle IOOHBIFQNQQUFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-3-methoxyphenyl ethanone, 2-bromo-3'-methoxyacetophenone, m-methoxyphenacyl bromide, 3'-methoxyphenacyl bromide, 3-bromoacetyl anisole, 2-bromo-1-3-methoxyphenyl ethan-1-one, 3-methoxyphenacyl bromide, bromomethyl 3-methoxyphenyl ketone, ccris 7998, 3-methoxyphenacylbromide
PubChem CID 101294
IUPAC navn 2-brom-1-(3-methoxyphenyl)ethanon
SMIL COC1=CC=CC(=C1)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 59°C to 64°C
Farve Grøn-gul til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4COCH2Br
Mængde 10 g
Formel vægt 229.07
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.