Få mere at vide
2-Bromo-3-fluorotoluene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438358
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438358 25 g 25g
15448358 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61785.14
 Begrænset vare
På lager
2-Brom-3-fluortoluen er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Brom-3-fluortoluen er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59907-13-0
Molekylær formel C7H6BrF
Molekylvægt (g/mol) 189.027
MDL nummer MFCD08458010
InChI nøgle FYCXRRYRNRDSRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-fluorotoluene, 3-fluoro-2-bromo toluene, benzene, 2-bromo-1-fluoro-3-methyl, 2-brom-1-fluor-3-methylbenzol, pubchem4518, acmc-1awko, ksc493o4f, 2-bromo-1-fluoro-3-methyl-benzene
PubChem CID 108856
IUPAC navn 2-brom-1-fluor-3-methylbenzen
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-fluorotoluene
Smeltepunkt 118°C to 123°C
Tæthed 1.503
Flammepunkt 76°C (169°F)
Brydningsindeks 1.533
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 189.02
Procent renhed 98%