Få mere at vide
2-brom-3-fluorbenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440429
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440429 1 g 1g
15450429 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440429 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63632.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1184918-22-6 | C7H5Br2F | 267.92 g/mol
Det bruges som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er ansat som et mellemprodukt til farmaceutiske
produkter.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1184918-22-6
Molekylær formel C7H5Br2F
Molekylvægt (g/mol) 267.92
MDL nummer MFCD12911576
InChI nøgle ZJSRIMJDFLFPJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-bromomethyl-3-fluorobenzene, 2-bromo-3-fluorobenzyl bromide, 2-bromo-3-bromomethyl-1-fluorobenzene, 2-bromo-3-fluorobenzylbromide
PubChem CID 44181799
IUPAC navn 2-brom-1-(brommethyl)-3-fluorbenzen
SMIL FC1=CC=CC(CBr)=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide
Farve Hvid
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 267.92
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof