Få mere at vide
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 15491589
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15491589 25 g 25g
15481589 5 g 5g
15401599 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491589 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64400.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 891180-59-9 | C7H4BrFO | 203.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 891180-59-9
Molekylær formel C7H4BrFO
Molekylvægt (g/mol) 203.01
MDL nummer MFCD07782044
InChI nøgle CYJBMGYWRHGZBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-3-fluoro, pubchem1417, pubchem22500, acmc-1bwut, ksc494e8j, 6-fluoro-2-formylbromobenzene
PubChem CID 24820504
IUPAC navn 2-brom-3-fluorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Mængde 25 g
Beilstein 10529128
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 203.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof