Få mere at vide
2-Brom-3-fluoranilin, 97%
Beskrivelse
2-Brom-3-fluoranilin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Brom-3-fluoranilin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-3-fluoroaniline |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.670 g/mL |
| Flammepunkt | 94 °C (201 °F) |
| Brydningsindeks | 1.583 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 190.01 |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |