Få mere at vide
2-Brom-3-fluoranilin, 97%
Artikelnummer. 15488258
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488258 1 g 1g
15408268 250 mg 250mg
15498258 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61687.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 111721-75-6 | C6H5BrFN | 190,015 g/mol
2-Brom-3-fluoranilin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Brom-3-fluoranilin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111721-75-6
Molekylær formel C6H5BrFN
Molekylvægt (g/mol) 190.015
MDL nummer MFCD07369915
InChI nøgle XZRSXRUYZXBTGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-fluorophenylamine, 2-bromo-3-fluoro-phenylamine, 2-bromo-3-fluorobenzenamine, benzenamine, 2-bromo-3-fluoro, pubchem1523, acmc-1c6kb, 2-bromo-3-fluoro-aniline, ksc493i1t, 2-bromo-3-fluoro-phenyl-amine
PubChem CID 14770005
IUPAC navn 2-brom-3-fluoranilin
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-fluoroaniline
Farve Hvid
Tæthed 1.670 g/mL
Flammepunkt 94°C (201°F)
Brydningsindeks 1.583
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 190.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk