Få mere at vide
2-brom-3'-chlorpropiophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482439
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15482439 1 g 1g
15492439 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15482439 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64999.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 34911-51-8 | C9H8BrClO | 247.52 g/mol
Det bruges som et vigtigt mellemprodukt til råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer område.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et vigtigt mellemprodukt for råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestof felt.
Opløselighed
Opløselig i acetonitril, chloroform, dichlormethan og ethylacetat.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34911-51-8
Molekylær formel C9H8BrClO
Molekylvægt (g/mol) 247.52
MDL nummer MFCD03701150
InChI nøgle OFNMQTRHMBQQEA-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 4992116
IUPAC navn 2-brom-1-(3-chlorphenyl)propan-1-on
SMIL CC(Br)C(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3'-chloropropiophenone
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.532 g/mL
Brydningsindeks 1.577
Mængde 1 g
Beilstein 2360404
Synonym 2-bromo-3'-chloropropiophenone, 2-bromo-1-3-chlorophenyl propan-1-one, 2-bromo-1-3-chlorophenyl-1-propanone, 3'-chloro-2-bromopropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-3-chlorophenyl, 1-propanone, 2-bromo-1-3-chlorophenyl, 2-bromo-1-3-chloro-phenyl-propan-1-one, bromochlorophenylpropanone, bromo-3'-chloropropiophenone, ksc573e4l
Opløselighedsinformation Soluble in acetonitrile,chloroform,dichloromethane and ethyl acetate.
Formel vægt 247.52
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske