Få mere at vide
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468438
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468438 1 g 1g
15478438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15468438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61852.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63529-30-6
Molekylær formel C8H5BrClFO
Molekylvægt (g/mol) 251.48
MDL nummer MFCD05154991
InChI nøgle JOCPGHGWUUBURW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-3-chloro-4-fluorophenyl ethanone, 2-bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone, 3-chloro-4-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-3-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-3-chloro-4-fluorophenyl, acmc-209ng8, 3-chloro-4-fluoro-phenacyl bromide, 2-bromo-3-chloro-4-fluoroacetophenone
PubChem CID 2782785
IUPAC navn 2-bromo-1-(3-chloro-4-fluorophenyl)ethanone
SMIL FC1=C(Cl)C=C(C=C1)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Smeltepunkt 33°C to 36°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Formel vægt 251.48
Procent renhed 96%
Fysisk form Solid