Få mere at vide
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498957
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498957 250 mg 250mg
15488957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52320.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 934987-26-5
Molekylær formel C7H3BrF2O
Molekylvægt (g/mol) 221.00
MDL nummer MFCD12922618
InChI nøgle PQXMBFZKKQNHBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-bromo-3,6-difluoro
PubChem CID 50998399
IUPAC navn 2-bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
SMIL FC1=C(Br)C(C=O)=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
Smeltepunkt 49°C to 51°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 221
Procent renhed 96%