Få mere at vide
2-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15435477
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15435477
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32722.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 174824-16-9
Molekylær formel C8H4BrF6N
Molekylvægt (g/mol) 308.021
MDL nummer MFCD00134419
InChI nøgle JFWWJFXUVIYKTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3,5-bis trifluoromethyl aniline, 3,5-bis trifluoromethyl-2-bromoaniline, benzenamine,2-bromo-3,5-bis trifluoromethyl, 1-amino-3,5-bis trifluoromethyl-2-bromobenzene, 2-bromo-3,5-bis-trifluoromethylanilin, 2-bromo-3,5-bis trifluoromethyl benzenamine, 2-bromo-3,5-bis-trifluoromethyl-phenylamine, 3,5-bis trifluoromethyl-2-bromophenylamine, 2-bromo-3,5-bis trifluoromethyl-benzenamine
PubChem CID 4305448
IUPAC navn 2-bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
SMIL C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)Br)N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
Smeltepunkt 33°C to 37°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 308.02
Procent renhed 95%