Få mere at vide
2-Brom-3,4-difluoranilin, 97%
Artikelnummer. 15458468
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458468 25 g 25g
15438468 1 g 1g
15448468 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15458468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61876.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1092349-87-5 | C6H4BrF2N | 208,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1092349-87-5
Molekylær formel C6H4BrF2N
Molekylvægt (g/mol) 208.01
MDL nummer MFCD11035924
InChI nøgle ZGZURPPCPVPDMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3,4-difluoro aniline, 2-bromo-3,4-difluorophenylamine, 2-bromo-3,4-difluorobenzenamine
PubChem CID 22731604
IUPAC navn 2-brom-3,4-difluoranilin
SMIL NC1=C(Br)C(F)=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3,4-difluoroaniline
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 208
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof