Få mere at vide
2-Bromo-3', 4'-dichloracetophenon, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-3',4'-dichloroacetophenone |
| Smeltepunkt | 55 °C til 58 °C |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1759 |
| Beilstein | 511981 |
| Formel vægt | 267.94 |
| Procent renhed | 98% |