Få mere at vide
2-Bromo-3', 4'-dichloracetophenon, 98%
Artikelnummer. 11401003
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401003 5 g 5g
11411003 25 g 25g
11421003 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401003 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13365.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 2632-10-2 | C8H5BrCl2O | 267,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2632-10-2
Molekylær formel C8H5BrCl2O
Molekylvægt (g/mol) 267.93
MDL nummer MFCD00051581
InChI nøgle PAKFHEFMTRCFAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-3,4-dichlorophenyl ethanone, 3,4-dichlorophenacyl bromide, 2-bromo-3',4'-dichloroacetophenone, 2-bromo-1-3,4-dichlorophenyl ethan-1-one, 3,4-dichlorophenacylbromide, ethanone, 2-bromo-1-3,4-dichlorophenyl, 1-3,4-dichlorophenyl-2-bromoethan-1-one, pubchem3262, acmc-1coei, 3.4-dichlorophenacylbromide
PubChem CID 244751
IUPAC navn 2-brom-1-(3,4-dichlorphenyl)ethanon
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3',4'-dichloroacetophenone
Smeltepunkt 55°C to 58°C
Mængde 5 g
FN nummer UN1759
Beilstein 511981
Formel vægt 267.94
Procent renhed 98%