Få mere at vide
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone, 97%
Artikelnummer. 15434707
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15434707 1 g 1g
15454707 250 mg 250mg
15444707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15434707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32032.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54109-16-9 | C9H6BrF3O | 267.045 g/mol
Det således opnåede sulfonylurinstof blev anvendt direkte i den følgende kondensation med 4-(trifluormethyl)phenacylbromid. Ved opvarmning kan benzensulfinsyre ammoniumsalt reagere med 2-(trifluormethyl)phenacylbromid for at giveβ -keto sulfon. I Rap-Stoermer kondensation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det således opnåede sulfonylurinstof blev anvendt direkte i den følgende kondensation med 4-(trifluormethyl)phenacylbromid. Ved opvarmning kan benzensulfinsyre ammoniumsalt reagere med 2-(trifluormethyl)phenacylbromid for at giveβ -keto sulfon. I Rap-Stoermer kondensation.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54109-16-9
Molekylær formel C9H6BrF3O
Molekylvægt (g/mol) 267.045
MDL nummer MFCD03094304
InChI nøgle KWZCBMKXNYOQAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-1-2-trifluoromethyl phenyl-1-ethanone, 2-bromo-2'-trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-2-trifluoromethyl-phenyl-ethanone, 2-bromo-1-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2-trifluoromethyl phenyl, 2-trifluoromethyphenacyl bromide, 2-trifluoromethyl phenacylbromide
PubChem CID 2778430
IUPAC navn 2-brom-1-[2-(trifluormethyl)phenyl]ethanon
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Smeltepunkt 24°C to 32°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 267.04
Procent renhed 97%