Få mere at vide
2-brom-2-phenylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10394452 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10394452 5 g Glasflaske 5g
10095760 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10394452 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 403170050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1484-50-0 | C14H11BrO | 275.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1484-50-0
Molekylær formel C14H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 275.13
MDL nummer MFCD00000136
InChI nøgle ZFFBIQMNKOJDJE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 102630
IUPAC navn 2-brom-1,2-diphenylethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)C2=CC=CC=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2-phenylacetophenone
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 53°C to 58°C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Synonym 2-bromo-2-phenylacetophenone, desyl bromide, 2-bromo-1,2-diphenylethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1,2-diphenyl, ethanone,2-bromo-1,2-diphenyl, 2-bromo-1,2-diphenyl-ethanone, desylbromide, alpha-bromodeoxybenzoin, alpha-bromodesoxibenzoine
Formel vægt 275.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-2-phenylacetophenone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.