Få mere at vide
2-Bromo-2'-nitroacetophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10356634 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10356634 1 g Glass bottle 1g
10776285 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10356634 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398850010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6851-99-6
Molekylær formel C8H6BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 244.4
MDL nummer MFCD00010294
InChI nøgle SGXUUCSRVVSMGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2'-nitroacetophenone, 2'-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-nitrophenyl ethanone, 2-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-nitro-phenyl-ethanone, o-nitrophenacyl bromide, o-nitrophenethyl bromide, 2-o-nitrophenyl ethyl bromide, 2-bromo-1-2-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-nitrophenyl
PubChem CID 244025
IUPAC navn 2-bromo-1-(2-nitrophenyl)ethanone
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2'-nitroacetophenone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 55.0°C to 57.0°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel O2NC6H4COCH2Br
Mængde 1 g
Formel vægt 244.4
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-2'-nitroacetophenone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.