Få mere at vide
2-Bromo-2'-nitroacetophenon, 98%
Artikelnummer. 15483897
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483897 5 g 5g
15473897 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30275.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 6851-99-6 | C8H6BrNO3 | 244,044 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6851-99-6
Molekylær formel C8H6BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 244.044
MDL nummer MFCD00010294
InChI nøgle SGXUUCSRVVSMGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2'-nitroacetophenone, 2'-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-nitrophenyl ethanone, 2-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-nitro-phenyl-ethanone, o-nitrophenacyl bromide, o-nitrophenethyl bromide, 2-o-nitrophenyl ethyl bromide, 2-bromo-1-2-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-nitrophenyl
PubChem CID 244025
IUPAC navn 2-brom-1-(2-nitrophenyl)ethanon
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2'-nitroacetophenone
Smeltepunkt 53 °C til 56 °C
Lugt Gennemtrængende
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 244.05
Procent renhed 98%