Få mere at vide
2-brom-2'-methylacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481939
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15481939 1 g 1g
15401949 250 mg 250mg
15491939 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64651.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51012-65-8 | C9H9BrO | 213.074 g/mol
2-Brom-2'-methylacetophenon er en aromatisk byggesten til forskning i proteomik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Bromo-2′ -methylacetophenon er en aromatisk byggesten til forskning i proteomik.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51012-65-8
Molekylær formel C9H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 213.074
MDL nummer MFCD04038955
InChI nøgle XMGAXELQRATLJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-o-tolyl ethanone, 2-bromo-1-2-methylphenyl ethan-1-one, 2'-methylphenacyl bromide, 2-bromo-1-o-tolylethanone, 2-bromo-1-2-methylphenyl ethanone, 2-methylphenacyl bromide, 2-bromo-1-o-tolyl-ethanone, 2-bromo-2'-methylacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-methylphenyl, 2-bromoacetyl toluene
PubChem CID 12430676
IUPAC navn 2-brom-1-(2-methylphenyl)ethanon
SMIL CC1=CC=CC=C1C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2'-methylacetophenone
Kogepunkt 81°C to 83°C
Mængde 1 g
Beilstein 508116
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 213.07
Procent renhed 98%