Få mere at vide
2-Bromo-2'-methoxyacetophenon, 98%
Artikelnummer. 10717285 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10717285 25 g Glasflaske 25g
10274594 1 g Glasflaske 1g
10664955 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10717285 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 146270250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Add to basket
CAS: 31949-21-0 | C9H9BrO2 | 229,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 31949-21-0
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.07
MDL nummer MFCD00000196
InChI nøgle GKNCPTLOPRDYMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2-methoxyphenyl ethanone, 2-bromo-2'-methoxyacetophenone, 2-methoxyphenacyl bromide, o-methoxy phenacylbromide, bromomethyl 2-methoxyphenyl ketone, 2-bromo-1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, 2-bromo-2'-methoxy acetophenone, ethanone, 2-bromo-1-methoxyphenyl, alpha-bromo-o-methoxyacetophenone, 2-bromoacetylanisole
PubChem CID 123440
IUPAC navn 2-brom-1-(2-methoxyphenyl)ethanon
SMIL COC1=CC=CC=C1C(=O)CBr
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 43,0 °C til 45,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 130,0 °C (1,0 mmHg)
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4COCH2Br
Mængde 25 g
Formel vægt 229.07
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.