Få mere at vide
2-Bromo-2'-methoxyacetophenon, 98%
Artikelnummer. 11392017
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392017 1 g 1g
11302027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07696.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 31949-21-0 | C9H9BrO2 | 229,073 g/mol
2-Brom-2'-methoxyacetophenon anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Bromo-2′ -methoxyacetophenon bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31949-21-0
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.073
MDL nummer MFCD00000196
InChI nøgle GKNCPTLOPRDYMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2-methoxyphenyl ethanone, 2-bromo-2'-methoxyacetophenone, 2-methoxyphenacyl bromide, o-methoxy phenacylbromide, bromomethyl 2-methoxyphenyl ketone, 2-bromo-1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, 2-bromo-2'-methoxy acetophenone, ethanone, 2-bromo-1-methoxyphenyl, alpha-bromo-o-methoxyacetophenone, 2-bromoacetylanisole
PubChem CID 123440
IUPAC navn 2-brom-1-(2-methoxyphenyl)ethanon
SMIL COC1=CC=CC=C1C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Smeltepunkt 42 °C til 46 °C
Kogepunkt 130 °C (1 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1938788
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 229.08
Procent renhed 98%