Få mere at vide
2-Bromo-2'-hydroxyacetophenon, 97%
Artikelnummer. 11369929
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369929 25 g 25g
11359929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369929 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25722.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 2491-36-3 | C8H7BrO2 | 215,046 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2491-36-3
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.046
MDL nummer MFCD01727570
InChI nøgle SGPKEYSZPHMVNI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 200671
IUPAC navn 2-brom-1-(2-hydroxyphenyl)ethanon
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Smeltepunkt 45 °C til 47 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN3263
Synonym 2-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 2-bromo-1-2-hydroxyphenyl ethanone, 2-hydroxyphenacyl bromide, ethanone, 2-bromo-1-2-hydroxyphenyl, 2-bromo-1-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-2'-hydroxy-6ci,7ci,8ci, ethanone,2-bromo-1-2-hydroxyphenyl, 2-bromoacetyl phenol, acmc-1cg90, 4-08-00-00329 beilstein handbook reference
Formel vægt 215.05
Procent renhed 97%