Få mere at vide
2-Bromo-2'-chloroacetophenone, 95%
Artikelnummer. 10336694 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10336694 1 g Glasflaske 1g
10346694 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10336694 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427890010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5000-66-8 | C8H6BrClO | 233.49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5000-66-8
Molekylær formel C8H6BrClO
Molekylvægt (g/mol) 233.49
MDL nummer MFCD00832993
InChI nøgle WZWWEVCLPKAQTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl ethanone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl ethan-1-one, 2'-chlorophenacyl bromide, 2-chlorophenacyl bromide, 2'-chloro-2-bromoacetophenone, bromomethyl 2-chlorophenyl ketone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl-1-ethanone, zlchem 501, 2-chlorophenacylbromide
PubChem CID 2735785
IUPAC navn 2-brom-1-(2-chlorphenyl)ethanon
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2′-chloroacetophenone
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.6020g/mL
Kogepunkt 162°C to 166°C (20.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2C(O)C6H4Cl
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.602
Formel vægt 233.49
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-2'-chloroacetophenone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.