Få mere at vide
2-brom-2',4'-dimethoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10022470 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Packungsgröße:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Packungsgröße
10022470 1 g Glasflaske 1g
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10022470 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 190010010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00 DKK
    577.65 DKK / 1g
    Spare 82.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 60965-26-6 | C10H11BrO3 | 259,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2', 4'-dimethoxyacetophenone
Navn note 98%
CAS 60965-26-6
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 101 °C til 105 °C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H11BrO3
Lineær formel (CH3O)2C6H3COCH2Br
MDL nummer MFCD00000197
Mængde 1 g
Synonym 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl ethanone, 2-bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone, 2,4-dimethoxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-2',4'-dimethoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl, 2-bromo-2',4'-dimethoxyacetopheneone, 1-2,4-dimethoxyphenyl-2-bromoethan-1-one, pubchem13433, acmc-1ba4l
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
InChI nøgle PKVBZABQCCQHLD-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)CBr)OC
IUPAC navn 2-brom-1-(2,4-dimethoxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 259.09
PubChem CID 98683
Formel vægt 259.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.