Få mere at vide
2-Bromo-2', 4'-dimethoxyacetophenon, 98%
Artikelnummer. 11485976
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485976 5 g 5g
11475976 1 g 1g
11495976 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485976 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22300.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 60965-26-6 | C10H11BrO3 | 259,099 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60965-26-6
Molekylær formel C10H11BrO3
Molekylvægt (g/mol) 259.099
MDL nummer MFCD00000197
InChI nøgle PKVBZABQCCQHLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl ethanone, 2-bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone, 2,4-dimethoxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-2',4'-dimethoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl, 2-bromo-2',4'-dimethoxyacetopheneone, 1-2,4-dimethoxyphenyl-2-bromoethan-1-one, pubchem13433, acmc-1ba4l
PubChem CID 98683
IUPAC navn 2-brom-1-(2,4-dimethoxyphenyl)ethanon
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)CBr)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone
Smeltepunkt 102 °C til 105 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 259.1
Procent renhed 98%