Få mere at vide
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15492918
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492918 5 g 5g
15402928 250 mg 250mg
15482918 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492918 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56442.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102429-07-2
Molekylær formel C8H5BrF2O
Molekylvægt (g/mol) 235.028
MDL nummer MFCD00142822
InChI nøgle CSGDTHXBRAAOHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 2',4'-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-2,4-difluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl, alpha-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, acmc-1c4aw
PubChem CID 2774185
IUPAC navn 2-bromo-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Smeltepunkt 31°C to 35°C
Flammepunkt 51°C (124°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN2925
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 235.03
Procent renhed 97%