Få mere at vide
2-brom-2',4'-difluoracetophenon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-2', 4'-difluoroacetophenone |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 31 °C til 33 °C |
| Farve | Hvid |
| Flammepunkt | 51 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 235.03 |
| Show More |